Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 5cm (2.0 in)

Toimittaja: Thermo Scientific

00580.KFEA 1090 EUR
00580.KF
Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 5cm (2.0 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR