Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Toimittaja: Thermo Scientific
10135.KIEA 167 EUR
10135.KI 10135.KL
Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560