Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10832.CGEA 247 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 1,12
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560