Grafiitti ≥99.9995% (metals basis), sauvoja, Length: 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
Toimittaja: Thermo Scientific
14739.KMEA
598
EUR
14739.KM
Grafiitti ≥99.9995% (metals basis), sauvoja, Length: 305mm (12in), Ø 6.15mm (0.242in)
Grafiitti
Kaava:
C MW: 12,01 g/mol Sulamispiste: 3827 °C Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00144065 CAS-numero: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |