Grafiitti, plate 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), pyrolytic coated
Toimittaja: Thermo Scientific
40156.KFEA 596 EUR
40156.KF 40156.KJ
Grafiitti, plate 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), pyrolytic coated
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560