Grafiitti ≥99.9995% (metals basis), sauvoja, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40766.KDEA 631 EUR
40766.KD
Grafiitti ≥99.9995% (metals basis), sauvoja, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560