Grafiitti (synthetic) ≥99.9995% (metals basis), jauhe -325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40798.TBEA 368 EUR
40798.TB 40798.TD 40798.TA 40798.TC
Grafiitti (synthetic) ≥99.9995% (metals basis), jauhe -325 mesh
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560