Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
42952.CGEA
297
EUR
42952.CG
42952.VA
42952.VU
Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Grafiitti
Kaava:
C MW: 12,01 g/mol Sulamispiste: 3827 °C Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00144065 CAS-numero: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |