Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
42953.CGEA 280 EUR
42953.CG 42953.VU 42953.VA
Grafiitti ≥99.8% (metals basis), folio, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560