Grafiitti (natural) ≥99.8% (metals basis), lastu -325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
43209.30EA 147 EUR
43209.30 43209.18 43209.A1
Grafiitti (natural) ≥99.8% (metals basis), lastu -325 mesh
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560