Grafiitti, sauvoja, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43670.KJEA 1300 EUR
43670.KJ 43670.KG
Grafiitti, sauvoja, pyrolytic coated, Length: 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560