Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43800.KGEA 316 EUR
43800.KG 43800.KJ
Grafiitti ≥99% (metals basis), sauvoja, Length: 61 cm (24 in), Ø 3.8cm (1.5 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560