Grafiitti, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43834.KJEA 4400 EUR
43834.KJ 43834.KF
Grafiitti, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560