Grafiitti, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43835.KFEA 1210 EUR
43835.KF 43835.KJ
Grafiitti, plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560