Grafiitti, jauhe, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
24489.363EA 233 EUR
24489.363 24489.460
Grafiitti, jauhe, TECHNICAL
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test