Pii ≥98%, crystalline powder APS ≤50 nm, laser synthesised from vapor phase
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44384.18EA 2780 EUR
44384.18 44384.04 44384.09
Pii ≥98%, crystalline powder APS ≤50 nm, laser synthesised from vapor phase
Pii
Kaava: Si
MW: 28,09 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635