Pii ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Ø 0.828cm (0.326 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44625.DMEA 529 EUR
44625.DM
Pii ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Ø 0.828cm (0.326 in)
Pii
Kaava: Si
MW: 28,09 g/mol
Kiehumispiste: 2355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1410 °C
Tiheys: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635