Tina ≥99.995% (metals basis), jauhe -100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
11013.30EA 3610 EUR
11013.30 11013.09 11013.04 11013.18
Tina ≥99.995% (metals basis), jauhe -100 mesh
Tina
Kaava: Sn
MW: 118,71 g/mol
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587