Tina ≥99.9985% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
11456.GHEA 1830 EUR
11456.GH 11456.FF 11456.FI
Tina ≥99.9985% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Tina
Kaava: Sn
MW: 118,71 g/mol
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587