Tina ≥99.9985% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
11906.G5EA 163 EUR
11906.G5 11906.G1 11906.G9
Tina ≥99.9985% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Tina
Kaava: Sn
MW: 118,71 g/mol
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587