Tina ≥99% (metals basis), hauleja ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
45096.36EA 276 EUR
45096.36 45096.22 45096.A1
Tina ≥99% (metals basis), hauleja ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Tina
Kaava: Sn
MW: 118,71 g/mol
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587