Samarium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon.
12423.30EA 2410 EUR
12423.30 12423.18 12423.09
Samarium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces, sublimed dendritic
Samarium
Kaava: Sm
MW: 150,36 g/mol
Kiehumispiste: 1900 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1076,85 °C
Tiheys: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011233
CAS-numero: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08498