Kulta ≥99.998% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10967.BYEA 622 EUR
10967.BY 10967.CC 10967.BU
Kulta ≥99.998% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kulta
Kaava: Au
MW: 196,97 g/mol
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526