Kulta ≥99.99% (metals basis), Keittoalusta 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40930.GHEA 6050 EUR
40930.GH 40930.FF 40930.FY 40930.FI
Kulta ≥99.99% (metals basis), Keittoalusta 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Kulta
Electrodes
Kaava: Au
MW: 196,97 g/mol
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526