Kulta ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
42154.06EA 3120 EUR
42154.06 42154.03
Kulta ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 1,5-3,0 µm
Kulta
Kaava: Au
MW: 196,97 g/mol
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526