Kulta ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.003 mm (0.00012 in)
44137.FIEA
2640
EUR
44137.FI
Kulta ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.003 mm (0.00012 in)
Kulta
Kaava:
Au MW: 196,97 g/mol Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1063 °C Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003436 CAS-numero: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |