Hopea ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Toimittaja: Thermo Scientific
14259.BWEA 779 EUR
14259.BW 14259.BS 14259.VC
Hopea ≥99.9% (metals basis), tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Hopea
Kaava: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647