Hopea ≥99.9% (metals basis), lanka, hard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
41455.H9EA 2520 EUR
41455.H9 41455.G9 41455.H4
Hopea ≥99.9% (metals basis), lanka, hard, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Hopea
Kaava: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647