Hopea ≥99.9% (metals basis), spherical powder -500 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
41602.18EA 1040 EUR
41602.18 41602.30
Hopea ≥99.9% (metals basis), spherical powder -500 mesh
Hopea
Kaava: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 961,9 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ADR: 9,III