Titaani ≥99.5% (metals basis), sauvoja, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10394.BWEA 461 EUR
10394.BW 10394.BS 10394.CB
Titaani ≥99.5% (metals basis), sauvoja, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610