Titaani ≥99.7% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10399.GHEA 110 EUR
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
Titaani ≥99.7% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610