Titaani ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10582.06EA 64.2 EUR
10582.06 10582.18 10582.A1
Titaani ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610