Titaani ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14000.BQEA 82.8 EUR
14000.BQ 14000.BU 14000.CZ
Titaani ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610