Titaani ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14001.BUEA 669 EUR
14001.BU 14001.CZ 14001.BQ
Titaani ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610