Titaani, Keittoalusta 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
40920.GTEA
800
EUR
40920.GT
40920.FL
40920.HB
Titaani, Keittoalusta 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titaani
Kaava:
Ti MW: 47,88 g/mol Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1660 °C Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011264 CAS-numero: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |