Titaani ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
42393.06EA
148
EUR
42393.06
42393.14
Titaani ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titaani
Kaava:
Ti MW: 47,88 g/mol Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1660 °C Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011264 CAS-numero: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |