Titaani ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
42459.A1EA 1020 EUR
42459.A1 42459.30 42459.A7
Titaani ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610