Titaani ≥99.4%, jauhe -100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10383.14EA 116 EUR
10383.14
Titaani ≥99.4%, jauhe -100 mesh
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3277 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1677 °C
Tiheys: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III