Titaani ≥99.5% (metals basis), jauhe -200 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
43102.30EA 451 EUR
43102.30 43102.18
Titaani ≥99.5% (metals basis), jauhe -200 mesh
Titaani
Kaava: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kiehumispiste: 3277 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1677 °C
Tiheys: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II