Zirconium ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00416.BWEA 236 EUR
00416.BW 00416.CB
Zirconium ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Kaava: Zr
MW: 91,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011303
CAS-numero: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9