Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 25x100 mm (0.98x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00934.KFEA 309 EUR
00934.KF 00934.KJ
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 25x100 mm (0.98x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Kaava: Zr
MW: 91,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011303
CAS-numero: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9