Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), lanka (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00939.G2EA 120 EUR
00939.G2 00939.G6
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), lanka (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zirconium
Kaava: Zr
MW: 91,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011303
CAS-numero: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9