Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), sauvoja (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10443.BWEA 427 EUR
10443.BW 10443.BS
Zirconium ≥99% (metals basis excluding Hf), sauvoja (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Zirconium
Kaava: Zr
MW: 91,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011303
CAS-numero: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9