Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), folio (max. 4.5% Hf), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.039 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10590.HPEA 1170 EUR
10590.HP 10590.FI 10590.GH
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), folio (max. 4.5% Hf), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.039 in)
Zirconium
Kaava: Zr
MW: 91,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011303
CAS-numero: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9