Niobium ≥99.97% (metals basis excluding Ta), folio (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00236.FIEA 297 EUR
00236.FI 00236.FQ 00236.FF 00236.FY
Niobium ≥99.97% (metals basis excluding Ta), folio (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5