Niobium ≥99.8% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10257.FYEA 262 EUR
10257.FY 10257.HQ 10257.GK
Niobium ≥99.8% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5