Niobium ≥99.99% (metals basis excluding Ta), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10265.BYEA 149 EUR
10265.BY 10265.BU 10265.CC
Niobium ≥99.99% (metals basis excluding Ta), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5