Niobium ≥99.8% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
39702.HPEA 477 EUR
39702.HP 39702.GH
Niobium ≥99.8% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5