Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40883.KSEA 1010 EUR
40883.KS
Niobium ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5