Niobium ≥99.95% (metals basis), ingot/button, Ø ∼25.4 mm (1.0 in), Thickness: 11 mm (0.45 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
45113.KFEA 306 EUR
45113.KF
Niobium ≥99.95% (metals basis), ingot/button, Ø ∼25.4 mm (1.0 in), Thickness: 11 mm (0.45 in)
Niobium
Kaava: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kiehumispiste: 3700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2468 °C
Tiheys: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011126
CAS-numero: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5